Learn More
Thermo Scientific™ Integrated Gas Module for Varioskan™ LUX
Control O2 and CO2 levels with this optional, integrated gas module for the Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode microplate reader.
9050.00€
Especificaciones
Software Type Software SkanIt
Intervalo de concentración de CO2 Del 0,1 al 15%
Estabilidad de concentración de CO2 De ±0,3 % a 5 % de CO2
Para utilizar con (equipo) Varioskan LUX
Intervalo de concentración de O2 Del 1 al 21%
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
15370777
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
VLGAS001
Módulo de gases integrado (instalado de fábrica al adquirir el instrumento)
9050.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
El módulo de gases integrado para el lector de microplacas multidetección Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX le permite realizar ensayos con microplacas basados en células en atmósfera controlada.Puede controlar simultáneamente las concentraciones de CO 2 del 0,1 % al 15 % y las concentraciones de O2 del 1 % al 21 %.El módulo se adapta perfectamente al interior del instrumento y no ocupa espacio adicional en el laboratorio.
For many cell-based assays, gas control in a microplate reader saves time and labor by enabling simultaneous incubation and measurement, so researchers don’t have to shuttle plates between an incubator and a reader to maintain optimal conditions for cell samples. The Varioskan LUX offers an optional integrated gas module, which allows users to set and monitor atmospheric conditions inside the microplate reader.
  • Control CO2 levels from 0.1% to 15% and oxygen levels from 1% to 21%, either simultaneously or individually
  • Allows users to set gas levels as part of the protocol setup in the intuitive Thermo Scientific™ SkanIt™ software
  • Tracks and records gas levels throughout the run for traceability
  • Integrated completely inside the instrument – no extra space needed
  • Well-suited for a wide range of cell-based applications, including studies involving long-term cell proliferation, induction and detection of hypoxia (such as in cancer research), and growth of anaerobic bacteria
The gas control module can be included with the Varioskan LUX reader at time of purchase. Contact your sales representative for more information.
Especificaciones
Especificaciones
Software SkanIt
De ±0,3 % a 5 % de CO2
Del 1 al 21%
Del 0,1 al 15%
Varioskan LUX
Documentos
Product Certifications
NOTE: Sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific.Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.