Learn More
Thermo Scientific™ Integrated Gas Module for Varioskan™ LUX
Control O2 and CO2 levels with this optional, integrated gas module for the Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode microplate reader.
Marca:  Thermo Scientific™ VLUPG006
Detalles adicionales : Peso : 1.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15320787
  • 11482.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Integrated gas module upgrade kit (factory upgradable)
0.1 to 15%
1 to 21%
Varioskan LUX
± 0.3% at 5% CO2
±0.3% at 1% O2
Videos
Warranty
NOTE: Subject to Thermo Fisher Scientific standard limited warranty. See thermoscientific.com or your sales representative for details.