Learn More
Cole-Parmer™ Espejo de inspección
20.15€ - 41.45€
Especificaciones
Cantidad | 1/Paq. |
---|---|
Tipo de producto | Espejo de inspección |
Forma | Redondo |
Codice del prodotto | Marca | Diámetro (métrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diámetro (métrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11729849
|
Cole-Parmer™
09914-00 |
31,75 mm |
20.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15119075
|
Cole-Parmer™
09914-05 |
47,625 mm |
41.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Specifica
1/Paq. | |
Espejo de inspección | |
Redondo |