missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
INSM1 Antibody (INSM1/8122R), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-20707AF350
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
INSM1 Monoclonal antibody specifically detects INSM1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
INSM1 | |
Monoclonal | |
Alexa Fluor 350 | |
IA1IA-1, insulinoma-associated 1, insulinoma-associated protein 1, Zinc finger protein IA-1 | |
Recombinant fragment (around aa1-300) of human INSM1 (exact sequence is proprietary) | |
0.1 mL | |
Cancer | |
3642 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG κ |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
INSM1/8122R | |
50 mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido