Learn More
Sampling Systems™ Inserts for use with Multi Thief
Enables the sample volume to be quickly and easily changed by changing the removable sample cells. Sampling Systems™ Insert for use with Multi Thief is ideal for taking multiple bulk samples from free flowing powders and granules.
Marca:  Sampling Systems™ 1290W-05
Detalles adicionales : Peso : 0.31680kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15859241
  • 207.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Construcción de acero inoxidable 316
  • Volúmenes de muestra variables
  • Gama de longitudes del tomamuestras
  • Adecuado para polvos y gránulos de flujo libre
  • Tomamuestras de polvo multinivel con volúmenes de muestra variables
Especificaciones
Especificaciones
Insertos del tomamuestras
Acero inoxidable (316)
5 mL