Learn More
WTW™ inoLab™ Oxygen Meters
Obtain optimum measurement of dissolved oxygen with the proven, galvanic oxygen sensors.
Marca:  WTW™ 1BA304
Detalles adicionales : Peso : 3.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12693066
  • 2140.00€ / cada uno
Envío estimado: 13-07-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para medir el OD (oxígeno disuelto) con los acreditados sensores de OD galvánicos
  • Medidor de sobremesa con función de documentación para oxígeno disuelto: Zona ambiental (DBO), aplicaciones industriales como investigación farmacéutica, de bebidas y alimentos–
  • Hasta 10 calibraciones recuperables
  • Mide la presión parcial, la concentración y la saturación
  • Corrección de salinidad incorporada para medir muestras con contenido de sal
  • Medición de oxígeno relevante para la aplicación mediante tres sensores de oxígeno seleccionables
  • Mediciones precisas basadas en la compensación automática de la presión de aire
Especificaciones
Especificaciones
±0,5%
Hasta 800 horas
231,65 x 177,8 x 60,20 mm (9,12 x 7 x 2,37 pulg.)
100/240 V, 50/60 Hz
50/60 Hz
Sensor de OD galvánico, medidor con fuente de alimentación universal, soporte y manual de funcionamiento, sensor de OD galvánico de agitación automática StirrOx™ G, tiras de pulido, electrolito, solución de limpieza, tapones de repuesto, CD-ROM, software, cable USB
Hasta 10 calibraciones recuperables
De 0 a 200, 0 a 1250 mbar
StirOx™ G
0,01, 0,1 mg/l
De -5 °C a +105 °C
3 años
17,7 cm
± 0,1 °C
CE
LCD gráfica retroiluminada
Para medir el OD con los acreditados sensores de OD galvánicos
60,1 cm
23,1 cm
4 pilas recargables AA de 1,5 V o 4 de 1,2 V NiMH
0,1, 1
De 0,00 a 90 mg/l
0,1 °C
100/240 V
0,8 kg
IP-43