Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Revestimiento GC de entrada Shimadzu
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 092042501
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 13139195
  • 94.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos Shimazdu
Especificaciones
Especificaciones
Revestimiento de entrada PTV 3 con deflectores Shimadzu
1 unidad
1,5 mm
Revestimientos de entrada para GC
95 mm
3,1 mm