Learn More
Mettler Toledo™ Cables de sensor InLab™: conexión MultiPin™
Código de producto. 15509651 Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Tipos de conector:
MultiPin-BNC/1 × 4 mm tipo banana
MultiPin-BNC/RCA (cinch)
MultiPin-BNC/RCA (cinch), resistente al agua IP67
MultiPin-DIN 19262/1 × 4 mm tipo banana
MultiPin-DIN/RCA (cinch)
MultiPin-Lemo 00/2 × 4 mm tipo banana
Longitud del cable (métrico):
1,2 m
1,8 m
3,0 m
5,0 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15509651
Marca: Mettler Toledo™ 30281898
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cables de electrodo para conectar sensores Mettler Toledo InLab a cualquier medidor Mettler Toledo.
  • Extraíbles
  • Reutilizables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector MultiPin-BNC/RCA (cinch)
Para utilizar con (equipo) Sensores Mettler Toledo InLab
Para utilizar con (aplicación) Para conectar sensores Mettler Toledo InLab a cualquier medidor
Longitud del cable (imperial) 16,4 ft
Longitud del cable (métrico) 5,0 m