Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Revestimiento de inyector
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 092017
Detalles adicionales : Peso : 0.03760kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10422371
  • 164.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con los instrumentos Thermo Scientific
Especificaciones
Especificaciones
Revestimiento de entrada para GC, revestimiento de inyector
78,5 mm
6,3 mm
5/pack
4 mm