Learn More
Thermo Scientific Chemicals Resina de eliminación de inhibidores
Catalog Number p-7070056
16.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9003-70-7
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9003-70-7
Inhibitor removal resin is used for the removal of phenolic inhibitors: hydroquinone, hydroquinone monomethyl ether, tert-butylcatechol. It is also take part in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tipo de producto Resina de eliminación de inhibidores
Olor Inodoro
Fórmula molecular C24H27NO5
Número MDL 9003-70-7
Formulario Cristalino
Para utilizar con (aplicación) Para la eliminación de inhibidores fenólicos: Hidroquinona, hidroquinona monometil éter, terc-butilcatecol
Clave InChI BCIPGSZQUDLGSY-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C=O
Nombre IUPAC tert-butyl 4-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-5-oxopentanoate
Peso molecular (g/mol) 409.48
Cantidad 25 g