missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ING3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno ING3
Concentración 0.23 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16827603
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
10905-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16817603
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
10905-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This antibody is specifically against p47ING3.

ING3 belongs to a family of proteins containing the plant homeodomain (PHD) finger, which includes transcription factors and proteins that regulate chromatin structure. ING3 is a component of the NuA4 histone acetyltransferase (HAT) complex and can activate p53 trans-activated promoters, including promoters of p21/waf1 and bax. Overexpression of ING3 has been shown to inhibit cell growth and induce apoptosis. Allelic loss and reduced expression of the ING3 gene were detected in head and neck cancers.
Especificaciones

Especificaciones

ING3
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q8VEK6, Q9NXR8
54556, 71777
ING3 Fusion Protein Ag1357
Primary
-20°C
ING3
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Eaf4, ING2, ING3, Inhibitor of growth protein 3, p47ING3
ING3
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications