missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Influenza Matrix Peptide (FluM1 58-66)

For cellular and molecular biology applications

Marca:  Alfa Aesar™ J66181.M¬

Detalles adicionales : Peso : 0.00001kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15447439

  • 213.00€ / 1 miligramo


Fecha estimada de envío
05-01-2021
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

966.19
1mg
Gly-Ile-Leu-Gly-Phe-Val-Phe-Thr-Leu
-30° to -10°C
Solid
HPLC
Solid
RUO
Influenza Matrix Peptide (FluM1 58-66)
Videos
SDS Documentos

For Research Use Only