Learn More
Invitrogen™ Influenza A H1N1 HA (A/Puerto Rico/8/1934) His-tag, Recombinant Protein
HEK293 cells Recombinant Protein
70.25€ - 708.00€
Especificaciones
Formulación | protein with 0.02% Tween 80, 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 5% mannitol, 5% trehalose and no preservative; pH 7.4 |
---|---|
Requisitos de almacenamiento | -20°C |
Estado normativo | RUO |
Conjugado | Unconjugated |
Recombinante | Recombinant |
Código de producto | Marca | Cantidad | Reactividad específica | Alias de gen | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Reactividad específica | Alias de gen | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17174263
|
Invitrogen™
A42599 |
50 μg | Virus | flu hemagglutinin; H1N1 HA; H1N1 hemagglutinin; Influenza H1N1; influenza hemagglutinin |
229.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17134213
|
Invitrogen™
A42540 |
5 μg | Human | B-cell differentiation factor; B-cell hybridoma growth factor; B-cell stimulatory factor 2; BSF2; BSF-2; CDF; ChIL-6; CTL differentiation factor; cytokine; HGF; H-IL-6; HSF; Hybridoma growth factor; Ifnb2; IFN-beta-2; IL6; Il-6; ILg6; ILN; Interferon beta-2; Interleukin; interleukin 6; interleukin 6 (interferon, beta 2); interleukin 6 precursor; interleukin BSF-2; Interleukin HP-1; Interleukin6; Interleukin-6; interleukin-6 precursor; interleukin-6 protein; M-IL-6; prointerleukin 6; R-IL-6 |
70.25€
5 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17164263
|
Invitrogen™
A42598 |
5 μg | Virus | flu hemagglutinin; H1N1 HA; H1N1 hemagglutinin; Influenza H1N1; influenza hemagglutinin |
94.75€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17154263
|
Invitrogen™
A42597 |
5 x 50 μg | Virus | flu hemagglutinin; H1N1 HA; H1N1 hemagglutinin; Influenza H1N1; influenza hemagglutinin |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Influenza A virus is a major public health threat, killing more than 30,000 people per year in the USA. In early 2009, a novel swine-origin influenza A (H1N1) virus was identified in specimens obtained from patients in Mexico and the United States. The virus spread quickly around the world and on June 11, 2009, the World Health Organization declared it a pandemic. Influenza A virus has one of sixteen possible Hemagglutinin (HA) surface proteins and one of nine possible Neuraminidase (NA) surface proteins. The Hemagglutinin protein facilitates viral attachment while Neuraminidase is involved in viral release. These proteins also elicit immune responses that prevent infection or independently reduce viral replication. The genetic make-up of this swine flu virus is unlike any other: it is an H1N1 strain that combines a triple assortment first identified in 1998 including human, swine, and avian influenza with two new pig H3N2 virus genes from Eurasia, themselves of recent human origin. The distinct antigenic properties of the new swine influenza virus compared with seasonal influenza A (H1N1) virus suggest that human immunity against new swine influenza virus is limited, although the age distribution of reported cases suggests some degree of protection in older age groups.Especificaciones
protein with 0.02% Tween 80, 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 5% mannitol, 5% trehalose and no preservative; pH 7.4 | |
RUO | |
Recombinant |
-20°C | |
Unconjugated | |
Lyophilized |