Learn More
Indoxyl-β-D-glucoside, 98%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 458882500
Detalles adicionales : CAS : 487-60-5 Peso : 0.00020kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15542353
  • 84.50€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
487-60-5
295.291
indican, 3-indolyl b-d-glucopyranoside, 3-indolyl-b-d-glucopyranoside, uroxanthin, 3-indoxyl-beta-d-glucopyranoside, indoxyl, a-d-glucoside, unii-n187wk1y1j, indikan, indican, plant, indican glucoside
CHEBI:16700
C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O
C14H17NO6
XVARCVCWNFACQC-RKQHYHRCSA-N
441564
(2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(1H-indol-3-yloxy)oxane-3,4,5-triol
Especificación
Indoxyl-β-D-glucoside
0.5% max.
250mg
C14H17NO6
Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in methanol, alcohol, acetone, slightly soluble in ether, benzene, chloroform,, ethyl acetate, carbon disulfide
C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O
295.291
CHEBI:16700
98%
Authentic
57.0°C to 58.0°C
487-60-5
indican, 3-indolyl b-d-glucopyranoside, 3-indolyl-b-d-glucopyranoside, uroxanthin, 3-indoxyl-beta-d-glucopyranoside, indoxyl, a-d-glucoside, unii-n187wk1y1j, indikan, indican, plant, indican glucoside
XVARCVCWNFACQC-RKQHYHRCSA-N
(2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(1H-indol-3-yloxy)oxane-3,4,5-triol
441564
295.29
Videos