Learn More
Alfa Aesar™ Indolicidin
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Alfa Aesar™ J65215.|D
Detalles adicionales : CAS : 140896-21-5 Peso : 0.00001kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15456789
  • 89.00€ / 0.50 miligramo
Fecha estimada de envío
04-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
1906.28
0.5mg
Ile-Leu-Pro-Trp-Lys-Trp-Pro-Trp-Trp-Pro-Trp-Arg-Arg-NH2
-30° to -10°C
Powder
HPLC
Powder
RUO
Indolicidin
Videos
SDS Documentos
For Research Use Only