Learn More
Ácido indol-3-propiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044149
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
830-96-6
C11H11NO2
189.21
MFCD00005660
GOLXRNDWAUTYKT-UHFFFAOYSA-N
3-indolepropionic acid, indole-3-propionic acid, 3-1h-indol-3-yl propanoic acid, 1h-indole-3-propanoic acid, indolepropionic acid, indolylpropionic acid, 3-3-indolyl propionic acid, 3-3-indolyl propanoic acid, ipa auxin, 1h-indole-3-propionic acid
3744
CHEBI:43580
ácido 3-(1H-indol-3-il)propanoico
OC(=O)CCC1=CNC2=CC=CC=C12
830-96-6
C11H11NO2
189.21
MFCD00005660
GOLXRNDWAUTYKT-UHFFFAOYSA-N
3-indolepropionic acid, indole-3-propionic acid, 3-1h-indol-3-yl propanoic acid, 1h-indole-3-propanoic acid, indolepropionic acid, indolylpropionic acid, 3-3-indolyl propionic acid, 3-3-indolyl propanoic acid, ipa auxin, 1h-indole-3-propionic acid
3744
CHEBI:43580
ácido 3-(1H-indol-3-il)propanoico
OC(=O)CCC1=CNC2=CC=CC=C12
Indole-3-propionic acid is a reactant for preparation of fluorescent analogues of strigolactones, melanocortin receptors ligands, histamine H4 receptor agonists, and NR2B/NMDA receptor antagonists. It is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used to Study as an adjunct to improve perfusion after liver transplant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido indol-3-propiónico es un reactivo para la preparación de análogos fluorescentes de estrigolactonas, ligandos receptores de melanocortina, agonistas de los receptores de histamina H4 y antagonistas de los receptores de NR2B/NMDA. También se utiliza como importante materia prima y sirve de intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. Además, se emplea en investigación como un complemento para mejorar la perfusión después de un trasplante de hígado.
Solubilidad
Es ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener dentro de un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Indole-3-propionic acid
Punto de fusión 132°C to 135°C
Cantidad 5 g
Beilstein 147733
Información de solubilidad It is slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.21
Porcentaje de pureza 98%