Learn More
Indol-3-carboxaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022511
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
487-89-8
C9H7NO
145.161
MFCD00005622
OLNJUISKUQQNIM-UHFFFAOYSA-N
indole-3-carboxaldehyde, 3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, indole-3-aldehyde, indole-3-carbaldehyde, indole-3-carboxyaldehyde, 3-indolecarboxaldehyde, beta-indolylaldehyde, 3-indolecarbaldehyde, indol-3-carboxaldehyde
10256
CHEBI:28238
1H-indol-3-carbaldehído
C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C=O
487-89-8
C9H7NO
145.161
MFCD00005622
OLNJUISKUQQNIM-UHFFFAOYSA-N
indole-3-carboxaldehyde, 3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, indole-3-aldehyde, indole-3-carbaldehyde, indole-3-carboxyaldehyde, 3-indolecarboxaldehyde, beta-indolylaldehyde, 3-indolecarbaldehyde, indol-3-carboxaldehyde
10256
CHEBI:28238
1H-indol-3-carbaldehído
C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C=O
Indole-3-carboxaldehyde is a biochemical used to prepare analogs of the indole phytoalexin cyclobrassinin with NR1R2 group. It was also used as the starting material for the synthesis of higher order indoles including isoindolo[2,1-a]indoles, aplysinopsins, and 4-substituted-tetrahydrobenz[cd]indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El indol-3-carboxaldehído es un bioquímico utilizado para preparar análogos de la fitoalexina indol ciclobrasinina con el grupo NR1R2. También se empleaba como material de partida para la síntesis de indoles de orden superior, como isoindolo[2,1-a]indoles, aplisinopsinas y 4-sustituido-tetrahidrobenc[cd]indoles.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Evitar el contacto con aire/oxígeno. Incompatible con agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Indole-3-carboxaldehyde
Punto de fusión 195°C to 198°C
Temperatura de inflamación 240°C (464°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 114117
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 99%