Learn More
Azul Indoine, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7077250
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
4569-88-4
C30H24ClN5O
506.01
MFCD00011924
SCMDRBZEIUMBBQ-UHFFFAOYSA-N
9575841
[Cl-].CC1=CC2=NC3=CC(C)=C(N)C=C3[N+](C3=CC=CC=C3)=C2C=C1N\N=C1/C(=O)C=CC2=CC=CC=C12
4569-88-4
C30H24ClN5O
506.01
MFCD00011924
SCMDRBZEIUMBBQ-UHFFFAOYSA-N
9575841
[Cl-].CC1=CC2=NC3=CC(C)=C(N)C=C3[N+](C3=CC=CC=C3)=C2C=C1N\N=C1/C(=O)C=CC2=CC=CC=C12
Nombre del producto químico o material Indoine Blue
Espectro infrarrojo Auténtico
Nombre IUPAC 3-amino-2,8-dimetil-7-{2-[(1Z)-2-oxo-1,2-dihidronaftalen-1-ilideno]hidrazina-1-il}-5-fenil-5λ⁵-fenazina-5-cloruro de ylio
Lambda máx 595 to 601nm (0.001% in methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.01
Pérdida por secado 10% max. (110°C, 1 h)
Cantidad 1 g