Learn More
Alambre de indio, 0,25 mm de diámetro, Puratronic™, > 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4824750
92.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 m
2.5 m
25 m
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-74-6
In
114.82
MFCD00134048
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
5359967
CHEBI:30430
indio
[In]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-74-6
In
114.82
MFCD00134048
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
5359967
CHEBI:30430
indio
[In]
Forma: Aprox. 0,36 g/m
As solders, thermal fuses, fusible alloys, and in semiconductor industry in InAs and InSb forms
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Indium
Color Plata-blanco
Aspecto Silvery-white wire
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.998% (Metals basis)
Cantidad 2.5 m
Olor Odorless
Formulario Alambre, ≈0,36g/m