Learn More
Óxido de indio(III), piezas amarillas, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4824756
80.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1312-43-2
In2O3
277.63
MFCD00011060
PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
diindium(3+) trioxidandiide
[O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1312-43-2
In2O3
277.63
MFCD00011060
PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
diindium(3+) trioxidandiide
[O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Indium oxide is widely utilized as a n-type semiconductor, which is used in integrated circuits as a resistive element. It finds applications in batteries and as a part of some stain formulations. It is used as thin film coatings in optical, antistatic and infrared reflectors. It is doped with tin oxide and used as transparent conductive coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Indium(III) oxide
Punto de fusión 850° volat.
Color Amarillo
Forma física Piezas de 6 mm y hacia abajo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.995% (Metals basis)
Información de solubilidad Insoluble in water and soluble in acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.64
Olor Odorless
Densidad 7.18