Learn More
Óxido de indio(III), 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11377838
369.35 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1312-43-2
In2O3
277.63
MFCD00011060
PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
diindium(3+) trioxidandiide
[O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1312-43-2
In2O3
277.63
MFCD00011060
PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
diindium(3+) trioxidandiide
[O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Finds application in semiconductors and can be used as a resistive element in integrated circuits. It is thermally stable and is suitable for glass, optic and ceramic applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Indium(III) oxide
Punto de fusión 850°C (volat.)
Forma física Gránulos sinterizados de 3-6 mm
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,4952
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.64
Porcentaje de pureza 99.999%
Olor Odorless
Densidad 7.18 g/mL