Learn More
Alfa Aesar™ Indium antimonide, 99.999% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 014626.04
Detalles adicionales : CAS : 1312-41-0 Peso : 0.00200kg Transport : UN number : 1549 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 2g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11312588
  • 100.00€ / 2 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
1312-41-0
236.578
WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N
indiganylidynestibane
InSb
MFCD00016146
3468413
[In]#[Sb]
Especificaciones
Indium antimonide
(metals basis)
MFCD00016146
14,4948
[In]#[Sb]
236.578
236.57
99.999%
Odorless
535°C
1312-41-0
InSb
UN1549
WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N
indiganylidynestibane
3468413
Pieces
5.75g/mL at m.p.
6mm & down
2g