Learn More
Alfa Aesar™ Indium, AAS standard solution, Specpure™, In 1000μg/mL
Marca: Alfa Aesar™ 088071.AE
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. | 100mL |
---|
MFCD00134048 |
Especificación
Indium, AAS standard solution | |
MFCD00134048 | |
In in 5% HNO3 | |
Specpure™ |
In 1000μg/mL | |
UN3264 | |
Liquid | |
100mL |