Learn More
Indio, 99,999 %, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509688
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
7440-74-6
In
114.82
MFCD00134048
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
5359967
CHEBI:30430
indium
[In]
7440-74-6
In
114.82
MFCD00134048
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
5359967
CHEBI:30430
indium
[In]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Indium
Color Gris
Punto de fusión 156.0°C
Punto de ebullición 2000.0°C
Densidad 7.3000g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 100.00%
Fórmula lineal In
Cantidad 5 g
Fieser 06,293; 14,181; 16,181; 17,152
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.82
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Formulario Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Indium, powder
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.