Learn More
Éster de pinacol del ácido indrazol-6-borónico, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number p-7077582
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
861905-87-5
C13H17BN2O2
244.1
861905-87-5
C13H17BN2O2
244.1
Nombre del producto químico o material Indazole-6-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 134.0°C to 139.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.1
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Indazole-6-boronic acid pinacol ester, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P422-Almacenar el contenido en .