Learn More
Indane, 95%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 292480050
Detalles adicionales : CAS : 496-11-7 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10410531
  • 26.50€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
496-11-7
118.18
PQNFLJBBNBOBRQ-UHFFFAOYSA-N
10326
2,3-dihydro-1H-indene
C9H10
MFCD00003795
indan, indane, hydrindene, benzocyclopentane, 1h-indene, 2,3-dihydro, 2,3-dihydroindene, 1,2-hydrindene, hydrindonaphthene, indane alkane, indene, 2,3-dihydro
CHEBI:37911
C1CC2=CC=CC=C2C1
Especificaciones
Indane
50°C
Glass bottle
0.96
Colorless to Yellow
5g
496-11-7
C9H10
05,II,376
indan, indane, hydrindene, benzocyclopentane, 1h-indene, 2,3-dihydro, 2,3-dihydroindene, 1,2-hydrindene, hydrindonaphthene, indane alkane, indene, 2,3-dihydro
PQNFLJBBNBOBRQ-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydro-1H-indene
10326
118.18
95%
0.9600g/mL
Authentic
1.5350 to 1.538
176°C
-51°C
95%
94% min. (GC)
MFCD00003795
15, 4971
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: misciple in ethanol,diethyl ether;,slightly soluble in chloroform
C1CC2=CC=CC=C2C1
118.18
CHEBI:37911
Liquid
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Indan
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
SDS Documentos