Learn More
Indano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10349060
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
496-11-7
MFCD00003795
PQNFLJBBNBOBRQ-UHFFFAOYSA-N
indan, indane, hydrindene, benzocyclopentane, 1h-indene, 2,3-dihydro, 2,3-dihydroindene, 1,2-hydrindene, hydrindonaphthene, indane alkane, indene, 2,3-dihydro
10326
CHEBI:37911
2,3-dihidro-1H-indeno
C1CC2=CC=CC=C2C1
496-11-7
MFCD00003795
PQNFLJBBNBOBRQ-UHFFFAOYSA-N
indan, indane, hydrindene, benzocyclopentane, 1h-indene, 2,3-dihydro, 2,3-dihydroindene, 1,2-hydrindene, hydrindonaphthene, indane alkane, indene, 2,3-dihydro
10326
CHEBI:37911
2,3-dihidro-1H-indeno
C1CC2=CC=CC=C2C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Indane
Nombre de nota 95%
Punto de fusión -51°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 176°C
Temperatura de inflamación 50°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H10
Índice de refracción 1.5350 to 1.538
Cantidad 100 g
Beilstein 05,II,376
Índice Merck 15, 4971
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: misciple in ethanol,diethyl ether;,slightly soluble in chloroform
Peso molecular (g/mol) 118.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Indan
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.