Learn More
Alfa Aesar™ Inconel Cover for Crucible
Marca:  Alfa Aesar™ 036024.KT
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451407
  • 30.60€ / cada uno
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
45mL
For 35970 crucible
Inconel Crucible Cover
Inconel
Videos
SDS Documentos