Learn More
Gasa Inconel™ 600, malla 100 tejida a partir de alambre de 0,102 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045069.GT
50.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15456715
  • 76.20€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Inconel™ 600 gauze
Ni:Cr:Fe; 77:15.5:7.5 wt%
150 x 150 mm
100 mesh woven from 0.102mm (0.004 in.) dia. wire
MFCD01741927
100 Mesh
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos