Learn More
Alfa Aesar™ Inconel™ 600 gauze, 10 mesh woven from 0.64mm (0.025 in.) dia. wire
Marca:  Alfa Aesar™ 046453.FL
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457215
  • 19.90€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
Ni:Cr:Fe; 77:15.5:7.5 wt%
10 Mesh
10 mesh woven from 0.64mm (0.025 in.) dia. wire
Wire Cloth
Inconel™ 600 gauze
75 x 75mm
MFCD01741927