missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IMPDH2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 55398-1-AP-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16816865

  • 129.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

This antibody is specific to IMPDH2.

This gene encodes the rate-limiting enzyme in the de novo guanine nucleotide biosynthesis. It is thus involved in maintaining cellular guanine deoxy- and ribonucleotide pools needed for DNA and RNA synthesis. The encoded protein catalyzes the NAD-dependent oxidation of inosine-5′-monophosphate into xanthine-5′-monophosphate, which is then converted into guanosine-5′-monophosphate. This gene is up-regulated in some neoplasms, suggesting it may play a role in maligt transformation.
Especificaciones

Especificaciones

IMPDH2
Polyclonal
Unconjugated
IMPDH2
IMP dehydrogenase 2, IMPD 2, IMPD2, IMPDH 2, IMPDH II, IMPDH2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
23918, 301005, 3615
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.63 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
E9PU28, P12268, P24547
Impdh2
Peptide
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales