missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IMMP2L Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 15970-1-AP-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16815394

  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

IMP2L complex generates mature, active proteins in the mitochondrial intermembrane space by proteolytically removing the mitochondrial targeting presequence of nuclear-encoded proteins. IMP1 and IMP2 are the catalytic subunits of the IMP complex.
Especificaciones

Especificaciones

IMMP2L
Polyclonal
Unconjugated
IMMP2L
IMMP2L, IMP2, IMP2 LIKE, IMP2 like protein
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
100359529, 83943, 93757
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.35 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8BPT6, Q96T52
Immp2l
IMMP2L Fusion Protein Ag8752
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales