Learn More
Millipore Sigma Immobilon-E Membrane
Immobilon-E is the first PVDF membrane for Western blotting that can be wetted with with aqueous transfer buffer. This eliminates the alcohol pre-wet step required with other PVDF membranes.
Marca:  Millipore Sigma IEVH07804
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15897531
  • 40.05€ / paquete de 4
Fecha de envío estimada
del proveedor 11-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Compatible Stains:
  • Coomassie brilliant blue
  • Amido black
  • India ink
  • Ponceau-S red
  • Colloidal gold
  • Transillumination
  • Sypro™ ruby
Especificación
Especificación
7 x 8.4cm
4
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
Plain
Western blotting
0.45μ
Videos