Learn More
Merck Immobilon™-E Transfer Membrane
Immobilon™-E provides the a PVDF blotting membrane that wets in transfer buffer or water and eliminates the need for the alcohol pre-wet step.
Marca: Merck IEVH09120
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Características:
- El tamaño de poro de 0,45 µm es perfecto para la mayoría de las aplicaciones de Western blot con quimioluminiscencia o detección cromogénica.
- Ahorra tiempo y reduce los residuos al eliminar el paso de alcohol premojado.
- Una mayor retención de proteínas proporciona una señal más fuerte que la mayoría de las membranas de nitrocelulosa.
Especificaciones
Fácilmente humedecibles con agua | |
Blanco | |
Plano | |
Hoja | |
0,45 μm |
Inmunotransferencia (Western Blotting) | |
IEVH | |
10 láminas | |
PVDF | |
9 x 12 cm |