Learn More
Motic Immersion Oil, Type HF
Suitable for use with fluorescence.
Marca:  Motic 1101001300081
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
Código de producto. 15475252
  • 10.89€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • High refractive index.
  • Transparent.
  • Increases the numerical aperture of the objective lens.
  • Increases resolving power of a microscope.
Especificaciones
Especificaciones
Oil immersion objectives/fluorescence
5 mL