missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Immersion Filter
Immersion Filter for reverse filtration.
Marca: ROBU VitraPOR™ 24354
Detalles adicionales : Peso : 0.13200kg
Descripción
- Resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable de hasta 500 °C.
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
4 | |
35 mm |
No estéril | |
210 mm |