Learn More
Fisherbrand™ Cestillo de acero inoxidable
Facilita la inmersión completa en baños de limpiador ultrasónico S-Line. Los cestillos de inmersión Fisherbrand™ con asa están fabricados con acero inoxidable.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 2.30000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11796188
  • 252.15€ / cada uno
Stock Remoto 6
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fondo de malla
  • Un asa en cada extremo
  • Diseño funcional y moderno
  • Disponible en diversas capacidades
Especificaciones
Especificaciones
Baños de ultrasonidos de 12.75 l Elmasonic P 120 (H)
114.3mm
Acero inoxidable
Basket
250.19mm
190.5mm