Learn More
Ácido iminodiacético, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11494493
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
142-73-4
C4H7NO4
133.103
MFCD00004280
NBZBKCUXIYYUSX-UHFFFAOYSA-N
iminodiacetic acid, 2,2'-iminodiacetic acid, glycine, n-carboxymethyl, aminodiacetic acid, diglycocoll, diglykokoll, diglycin, iminodiethanoic acid, n-carboxymethyl glycine, 2,2'-azanediyldiacetic acid
8897
CHEBI:24786
ácido 2-(carboximetilamino)acético
C(C(=O)O)NCC(=O)O
142-73-4
C4H7NO4
133.103
MFCD00004280
NBZBKCUXIYYUSX-UHFFFAOYSA-N
iminodiacetic acid, 2,2'-iminodiacetic acid, glycine, n-carboxymethyl, aminodiacetic acid, diglycocoll, diglykokoll, diglycin, iminodiethanoic acid, n-carboxymethyl glycine, 2,2'-azanediyldiacetic acid
8897
CHEBI:24786
ácido 2-(carboximetilamino)acético
C(C(=O)O)NCC(=O)O
Iminoacetic acid is used as an inhibitor of bovine liver glutamate dehydrogenase. It is used as a reagent in the synthesis of poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) microgel particles for metal affinity binding of peptides. It is mainly used for modulating peptide mobility by capillary electrophoresis. It is also used in chemotherapeutic treatment for metal poisoning. It acts as a tridendate ligand and forms metal complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido iminoacético se utiliza como inhibidor de la glutamato deshidrogenasa hepática bovina. Se utiliza como reactivo en la síntesis de partículas de microgel poli(N-isopropilacrilamida) (PNIPAM) para la unión por afinidad a metales de los péptidos. Se utiliza principalmente para modular la movilidad de los péptidos mediante electroforesis capilar. También se utiliza en el tratamiento quimioterapéutico para la intoxicación por metales. Actúa como ligando tridentado y forma complejos metálicos.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en etanol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Iminodiacetic acid
Punto de fusión ∼243°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 878499
Índice Merck 14,4917
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.1
Porcentaje de pureza ≥98%