Learn More
Bismaleimida de imida extendida, BMI-5000, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7080124
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
921213-77-6
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
921213-77-6
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Imide-extended bismaleimide
Color Amarillo
Nombre de nota BMI-5000
Forma física Polvo
Cantidad 25 g