Learn More
Bismaleimida de imida extendida, BMI-1500, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080231
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
1290041-56-3
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
1290041-56-3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Imide-extended bismaleimide
Color Ámbar
Nombre de nota BMI-1500
Forma física Líquido viscoso
Cantidad 25 g