Learn More
Alfa Aesar™ Imide-extended bismaleimide, BMI-1500
Marca:  Alfa Aesar™ 046867.22
Detalles adicionales : CAS : 1290041-56-3 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15452787
  • 507.00€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
1290041-56-3
Especificaciones
Imide-extended bismaleimide
1290041-56-3
Amber
BMI-1500
Viscous Liquid
100g
Videos
SDS Documentos