Learn More
Imidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4408360
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
288-32-4
C3H4N2
68.08
MFCD00005183
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
795
CHEBI:16069
1H-imidazol
N1C=CN=C1
288-32-4
C3H4N2
68.08
MFCD00005183
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
795
CHEBI:16069
1H-imidazol
N1C=CN=C1
Imidazole is used as a buffer in the range of pH 6.2-7.8. It is also an histamine antagonist. It acts as a chelator and forms complexes with various divalent cations. It is used as a corrosion inhibitor on certain transition metals such as copper. Its derivatives, like polybenzimidazole (PBI), act as fire retardants. It finds application in photography and electronics. Imidazole salts are used as ionic liquids and precursors to stable carbenes. Imidazole derivatives like ketoconazole, miconazole and clotrimazole are involved in the treatment of various systemic fungal infections. It is a part of the theophylline molecule, present in tea leaves and coffee beans, which stimulates the central nervous system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El imidazol se utiliza como tampón en el rango de pH 6.2-7.8. También es un antagonista de la histamina. Actúa como un quelante y forma complejos con varios cationes divalentes. Se utiliza como inhibidor de corrosión en ciertos metales de transición como el cobre. Sus derivados, como el polibencimidazol (PBI), actúan como retardantes del fuego. Encuentra aplicación en fotografía y electrónica. Las sales de imidazol se utilizan como líquidos iónicos y precursores de carbenos estables. Los derivados del imidazol como ketoconazol, miconazol y clotrimazol están involucrados en el tratamiento de varias infecciones fúngicas sistémicas. Es una parte de la molécula de teofilina, presente en hojas de té y granos de café, que estimula el sistema nervioso central.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, éter, acetona, cloroformo, piridina y metanol. Ligeramente miscible con benceno y éter de petróleo.
Notas
Incompatible con ácidos, ácidos anhídridos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Imidazole
Punto de fusión 88°C to 92°C
Densidad 1.03
Punto de ebullición 256°C
Temperatura de inflamación 145°C (293°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 100 g
Beilstein 103853
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,ether,acetone,chloroform,pyridine and methanol. Slightly miscible with benzene and petroleum ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.08