Learn More
Imidazol, >98,5% (base seca), ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15825308
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
288-32-4
C3H4N2
68.08
MFCD00005183
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
795
CHEBI:16069
1H-imidazole
N1C=CN=C1
288-32-4
C3H4N2
68.08
MFCD00005183
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
795
CHEBI:16069
1H-imidazole
N1C=CN=C1
Nombre del producto químico o material Imidazole
Punto de fusión 88°C to 92°C
Densidad 1.03
Punto de ebullición 256°C
Temperatura de inflamación 145°C
Notas del porcentaje del ensayo Base seca
Envase Frasco de plástico
Cantidad 5 kg
Número UN UN3263
Beilstein 103853
Gravedad específica 1.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.08
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado Ultrapuro
Forma física Escamas/polvo