Learn More
Imidazol-4-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Imidazole-4-carboxaldehyde is a 4-formyl derivative of imidazole used in the preparation of C17,20-lyase inhibitor for the treatment of androgen-dependent prostate cancer. It is also used in the synthesis of other biologically active compounds such as antimalarial drugs, fabrication of colorimetric chemosensor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El imidazol-4-carboxaldehído es un derivado 4-formil del imidazol utilizado en la preparación del inhibidor de la C17,20-liasa para el tratamiento del cáncer de próstata dependiente de andrógenos. También se utiliza en la síntesis de otros compuestos biológicamente activos, como fármacos antipalúdicos, y fabricación de quimiosensores colorimétricos.
Solubilidad
Soluble en DMSO y metanol.
Notas
Sensible al aire. Almacénese bajo gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes y del aire.
El imidazol-4-carboxaldehído es un derivado 4-formil del imidazol utilizado en la preparación del inhibidor de la C17,20-liasa para el tratamiento del cáncer de próstata dependiente de andrógenos. También se utiliza en la síntesis de otros compuestos biológicamente activos, como fármacos antipalúdicos, y fabricación de quimiosensores colorimétricos.
Solubilidad
Soluble en DMSO y metanol.
Notas
Sensible al aire. Almacénese bajo gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes y del aire.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Imidazole-4-carboxaldehyde |
Punto de fusión | 174°C to 177°C |
Cantidad | 1 g |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in DMSO,methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 96.09 |
Porcentaje de pureza | 97% |