Learn More
Monoclorhidrato del ácido imidazol-4-acético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026467
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
3251-69-2
C5H7ClN2O2
162.57
MFCD00012698
MWHLCFYPFGFBQO-UHFFFAOYSA-N
4-imidazoleacetic acid hydrochloride, 2-1h-imidazol-5-yl acetic acid hydrochloride, imidazole-4-acetic acid hydrochloride, 2-1h-imidazol-4-yl acetic acid hydrochloride, 4-imidazoleacetic acid hcl, imidazoleacetic acid hydrochloride, unii-et7a74roao, 4-imidazoleaceticacidhydrochloride, i4aa, et7a74roao
145685
2-(1H-imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride
Cl.OC(=O)CC1=CN=CN1
3251-69-2
C5H7ClN2O2
162.57
MFCD00012698
MWHLCFYPFGFBQO-UHFFFAOYSA-N
4-imidazoleacetic acid hydrochloride, 2-1h-imidazol-5-yl acetic acid hydrochloride, imidazole-4-acetic acid hydrochloride, 2-1h-imidazol-4-yl acetic acid hydrochloride, 4-imidazoleacetic acid hcl, imidazoleacetic acid hydrochloride, unii-et7a74roao, 4-imidazoleaceticacidhydrochloride, i4aa, et7a74roao
145685
2-(1H-imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride
Cl.OC(=O)CC1=CN=CN1
A GABAc antagonistImidazole-4-acetic acid monohydrochloride is used in the preparation of imidazolyl-polyethylenimine modified nanoparticles. It is also used to prepare pyridyl and imidazoyl functionalized carboproteins and potential metal ion chelators. Further, it acts as an imidazole derivative with potential antituberculousis properties. In addition to this, it is used in the generation of acyl guanidine inhibitors of beta-secretas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monoclorhidrato del ácido imidazol-4-acético, antagonista de los receptores GABAc, se utiliza en la preparación de nanopartículas modificadas con imidazolil-polietilenimina. También se utiliza para preparar carboproteínas con grupos funcionales de piridilo e imidazoílo, y quelantes potenciales de iones metálicos. Además, actúa como derivado del imidazol con potenciales propiedades antituberculosas. Asimismo, se utiliza en la generación de inhibidores de acilguanidina de la beta-secretasa.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacénese en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Imidazole-4-acetic acid monohydrochloride
Punto de fusión 221°C to 224°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 3701591
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.58
Porcentaje de pureza 97%