Learn More
Imidazol-2-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046303
65.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10111-08-7
C4H4N2O
96.09
MFCD00003544
XYHKNCXZYYTLRG-UHFFFAOYSA-N
imidazole-2-carboxaldehyde, 2-formylimidazole, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, imidazole-2-carbaldehyde, 2-imidazolecarboxaldehyde, imidazole-2-aldehyde, 1h-imidazolecarboxaldehyde, 2-formyl imidazole, imidazol-2-carbaldehyde, 2-formyl-1h-imidazole
24955
1H-imidazol-2-carbaldehído
O=CC1=NC=CN1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10111-08-7
C4H4N2O
96.09
MFCD00003544
XYHKNCXZYYTLRG-UHFFFAOYSA-N
imidazole-2-carboxaldehyde, 2-formylimidazole, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, imidazole-2-carbaldehyde, 2-imidazolecarboxaldehyde, imidazole-2-aldehyde, 1h-imidazolecarboxaldehyde, 2-formyl imidazole, imidazol-2-carbaldehyde, 2-formyl-1h-imidazole
24955
1H-imidazol-2-carbaldehído
O=CC1=NC=CN1
Imidazole-2-carboxaldehyde is a novel protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) inhibitor with an important application to treat type-2 diabetes. It is used in the preparation of tridentate Schiff-base carboxylate-containing ligands by undergoing condensation reaction with amino acids beta-alanine and 2-aminobenzoic acid. It is also involved in the study of the imidazole-directed allylation of aldimines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El imidazol -2carboxaldehído es un nuevo inhibidor de la proteína tirosina fosfatasa 1B (PTP1B) con una aplicación importante para tratar la diabetes de tipo 2. Se utiliza en la preparación de ligandos que contienen carboxilato de base de Schiff tridentados mediante la reacción de condensación con aminoácidos beta-alanina y ácido 2-aminobenzoico. También participa en el estudio de la alquilación de aldiminas dirigida por imidazol.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Imidazole-2-carboxaldehyde
Punto de fusión ∽205°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 4371302
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.09
Porcentaje de pureza 97%