Learn More
JT Baker Imidazole BAKER ANALYZED Reagent 100g
Marca: JT Baker 1747.0100
91.39 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Imidazole BAKER ANALYZED Reagent 100g
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.