Learn More
Ácido imidazo[2,1-b][1,3]tiazol-6-carboxílico, ≥97 %, Maybridge
Marca:  Maybridge CC32501DA
Detalles adicionales : Peso : 0.05100kg
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10005732
  • 92.83€ / 1 g
Envío estimado: 13-08-2021
53572-98-8
168.17
BAKIBSRDBASFAQ-UHFFFAOYSA-N
2759354
C1=CSC2=NC(=CN21)C(=O)O
C6H4N2O2S
MFCD03419463
imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylic acid, imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-6-carboxylic acid, imidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-6-carboxylic acid
ácido imidazo[2,1-b][1,3]tiazol-6-carboxílico
Especificaciones
Imidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-6-carboxylic acid
1g
96.5
97%
MFCD03419463
BAKIBSRDBASFAQ-UHFFFAOYSA-N
ácido imidazo[2,1-b][1,3]tiazol-6-carboxílico
2759354
97%
Frasco de vidrio ámbar
53572-98-8
100.0
C6H4N2O2S
imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylic acid, imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-6-carboxylic acid, imidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-6-carboxylic acid
C1=CSC2=NC(=CN21)C(=O)O
168.17
168.18
Videos
SDS Documentos
Certificados