Learn More
Ácido imidazo[2,1-b][1,3]tiazol-6-carboxílico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Imidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-6-carboxylic acid |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.18 |
Porcentaje de pureza | 97% |