Learn More
Imidazo[1,2-b]pyridazine, 98%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 455660250
Detalles adicionales : CAS : 766-55-2 Peso : 0.02000kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15315038
  • 176.70€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
766-55-2
119.127
imidazo 1,2-b pyridazine, imidazo 1,2-b pyridazine, imidazol 1,2-b pyridazine, imdazo1,2-bpyridazine, pubchem11271, acmc-1bczx, imidazo 2,1-f pyridazine, 1,5-diazaindolizine, ksc258e5b, 1,3a,4-triazaindene
imidazo[1,2-b]pyridazine
C6H5N3
VTVRXITWWZGKHV-UHFFFAOYSA-N
136599
C1=CC2=NC=CN2N=C1
Especificaciones
Imidazo[1,2-b]pyridazine
3% max.
25g
C6H5N3
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmf
C1=CC2=NC=CN2N=C1
119.127
119.12
Authentic
54.0°C
766-55-2
imidazo 1,2-b pyridazine, imidazo 1,2-b pyridazine, imidazol 1,2-b pyridazine, imdazo1,2-bpyridazine, pubchem11271, acmc-1bczx, imidazo 2,1-f pyridazine, 1,5-diazaindolizine, ksc258e5b, 1,3a,4-triazaindene
VTVRXITWWZGKHV-UHFFFAOYSA-N
imidazo[1,2-b]pyridazine
136599
≥97.5% (GC)
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Imidazo¢1,2-b!pyridazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.